Wichtige Dokumente
205036
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)-chlorid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Rhodium-tris-(triphenylphosphin)-chlorid, Wilkinson’s Katalysator
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.ClH.Rh/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
InChIKey
IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Catalyst used for many organic reactions including:
- Chemoselective allylic alkylations
- Stoichiometric activation of Si-H bonds and hydrosilylations
- Inter- and intramolecular hydroacylation of alkenes along with a cocatalyst
- Polymerization of diorganostannanes
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?