Wichtige Dokumente
327956
(1R)-(+)-Nopinon
98%
Synonym(e):
6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +16°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@H]2CCC(=O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C9H14O/c1-9(2)6-3-4-8(10)7(9)5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m0/s1
InChIKey
XZFDKWMYCUEKSS-BQBZGAKWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?