Wichtige Dokumente
124931
(R)-(−)-Carvon
98%
Synonym(e):
(−)-Carvon, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenon, p-Mentha-6,8-dien-2-on, Carvol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −61°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
Dichte
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
InChIKey
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?