Wichtige Dokumente
N32601
Norcampher
98%
Synonym(e):
2-Norbornanon, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
bp
168-172 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
93-96 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
KPMKEVXVVHNIEY-RITPCOANSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?