325759
Lanthan(III)-acetylacetonat Hydrat
Synonym(e):
2,4-Pentandion Lanthanderivat, La(acac)3, Lanthan-III-2,4-pentandionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
La, 27.3-32.4% EDTA titration
Eignung der Reaktion
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES String
O.CC(=O)\C=C(\C)O[La](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.La.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
InChIKey
ZJYNYHXJOOYUDF-KJVLTGTBSA-K
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?