Wichtige Dokumente
674753
Aluminumacetylacetonat
purified by sublimation, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Al(acac)3, Aluminium-2,4-pentandionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
solid
Aufgereinigt durch
sublimation
Eignung der Reaktion
core: aluminum
bp
315 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
190-193 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[Al](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Al/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChIKey
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F
Flammpunkt (°C)
118 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)