Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
311340
Inhibitorentferner
replacement packing, for removing tert-butylcatechol
Synonym(e):
Harz zur Entfernung von Proteaseinhibitoren
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
17 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Typ
for removing tert-butylcatechol
Form
powder
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inhibitorenentfernungspackungen und gebrauchsfertige, vorverpackte Einwegsäulen ermöglichen die einfache Entfernung von geringen Inhibitorenmengen, die ansonsten instabilen Reagenzien oder Lösungsmitteln zugegeben werden. R: 20-37 S: 22-38-36
• Geeignet für Anwendungen, bei denen der Stabilisator oder Inhibitor (Hydrochinon (HQ), Hydrochinon-Monomethylether (MEHQ, 4-Methoxyphenol) oder 4-tert-Butylcatechol (TBC)) vor der Verwendung entfernt werden muss.
• Verbrauchte Säulen können entsorgt1 oder wiederverwendet werden, indem die Säule zu ca. 3/4 mit neuem Packungsmaterial gefüllt wird. Nachfüllvolumen für HQ/MEHQ-Säulen: ~21 g Nachfüllvolumen für TBC-Säulen:~30 g.
• Säulenkapazität (ca.):
HQ/MEHQ: 3 l bei 100 ppm
TBC: 4 l bei 15 ppm
• Die Verwendung von TBC-Säulen und -Packungen mit polaren Lösungsmitteln, einschließlich Acrylsäure, wird nicht empfohlen. Für derartige Anwendungen sollte die Vakuumdestillation verwendet werden.
Einfache Anwendung:
1. Es wird empfohlen, die vorverpackten Glassäulen mit einer geringen Menge Monomer vorzuwaschen.
2. Geben Sie das Monomer (oder Lösungsmittel) in einen Zugabetrichter, der über der Säule befestigt wird.
3. Geben Sie das Monomer tröpfchenweise in die Säule. Beobachten Sie die zugeführte Menge, um ein Überlaufen der Säule zu vermeiden. Fangen Sie das Monomer in einem geeigneten Behälter auf.
4. Achten Sie darauf, dass die Säulentemperatur bei Feststoff-Monomeren mit niedrigem Schmelzpunkt während der Verwendung über dem Schmelzpunkt liegt.
Achtung: Eine Überhitzung kann zu einer Polymerisierung an der Säule führen. Viskose Monomere oder Monomere mit hohem Schmelzpunkt können vor der Säulenzugabe in einem geeigneten Lösungsmittel verdünnt werden.
1Nicht verbrauchte Säulen können zusammen mit anderen chemischen Feststoffabfällen entsorgt werden. Nach der Verwendung müssen die Toxizität und andere mit dem Monomer, von dem der Inhibitor entfernt wurde, verbundenen Gefahren bei Entscheidungen hinsichtlich der Entsorgung des Packungsmaterials und der Säule berücksichtigt werden.
• Geeignet für Anwendungen, bei denen der Stabilisator oder Inhibitor (Hydrochinon (HQ), Hydrochinon-Monomethylether (MEHQ, 4-Methoxyphenol) oder 4-tert-Butylcatechol (TBC)) vor der Verwendung entfernt werden muss.
• Verbrauchte Säulen können entsorgt1 oder wiederverwendet werden, indem die Säule zu ca. 3/4 mit neuem Packungsmaterial gefüllt wird. Nachfüllvolumen für HQ/MEHQ-Säulen: ~21 g Nachfüllvolumen für TBC-Säulen:~30 g.
• Säulenkapazität (ca.):
HQ/MEHQ: 3 l bei 100 ppm
TBC: 4 l bei 15 ppm
• Die Verwendung von TBC-Säulen und -Packungen mit polaren Lösungsmitteln, einschließlich Acrylsäure, wird nicht empfohlen. Für derartige Anwendungen sollte die Vakuumdestillation verwendet werden.
Einfache Anwendung:
1. Es wird empfohlen, die vorverpackten Glassäulen mit einer geringen Menge Monomer vorzuwaschen.
2. Geben Sie das Monomer (oder Lösungsmittel) in einen Zugabetrichter, der über der Säule befestigt wird.
3. Geben Sie das Monomer tröpfchenweise in die Säule. Beobachten Sie die zugeführte Menge, um ein Überlaufen der Säule zu vermeiden. Fangen Sie das Monomer in einem geeigneten Behälter auf.
4. Achten Sie darauf, dass die Säulentemperatur bei Feststoff-Monomeren mit niedrigem Schmelzpunkt während der Verwendung über dem Schmelzpunkt liegt.
Achtung: Eine Überhitzung kann zu einer Polymerisierung an der Säule führen. Viskose Monomere oder Monomere mit hohem Schmelzpunkt können vor der Säulenzugabe in einem geeigneten Lösungsmittel verdünnt werden.
1Nicht verbrauchte Säulen können zusammen mit anderen chemischen Feststoffabfällen entsorgt werden. Nach der Verwendung müssen die Toxizität und andere mit dem Monomer, von dem der Inhibitor entfernt wurde, verbundenen Gefahren bei Entscheidungen hinsichtlich der Entsorgung des Packungsmaterials und der Säule berücksichtigt werden.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?