Merck
199974
Sigma-Aldrich
Aluminiumoxid
activated, neutral, Brockmann I
Synonym(e):
Aluminiumoxid
About This Item
Lineare Formel:
Al2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
Qualität
Brockmann I
activated
standard grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
CAMAG 507-C-I
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Verunreinigungen
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
Partikelgröße
40-160 μm
Porengröße
58 Å pore size
pH-Wert
7.0±0.5 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
2040 °C (lit.)
SMILES String
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Der Mechanismus der Bildung von Schutzschichten aus α-Al2O3 auf Oberflächen aus binären M-Al-Legierungen (M = Fe, Ni oder Co) bei hohen Temperaturen wurde untersucht. Mit aktivierten Aluminiumoxiden von unterschiedlicher Acidität und Wasserkonzentration (Brockmann-Aktivitätsstufe I-V) können verschiedene Wassertypen (d. h. freies Wasser, Porenwasser und gebundenes Wasser) auf dem Aluminiumoxid im Boden einfach detektiert werden.
Anwendung
Aluminiumoxid (Al2O3) wurde zur Herstellung von sich in einem Schritt selbst organisierenden Doppelhelices mehrwändiger Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Arrays (MWCNT) aus Fe-Nanopartikeln, die an SiOx-Mikropartikel gebunden sind, verwendet.
Aluminiumoxid (neutral) diente zur Herstellung von Aluminiumoxid-unterstützten Silberkatalysatoren (Ag/Al2O3), die für die selektive katalytische Reduktion von Stickstoffoxiden (NOx) durch Kohlenwasserstoffe (HC-SCR) geeignet sind.
Verpackung
Brockmann-Aluminiumoxide eignen sich für Säulenchromatographie und adsorbierende Filtration.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The role of Ag O Al entities in adsorption of NCO species and reduction of NO x.
Deng H, et al.
Catalysis Today, 258, 35-40 (2015)
Carbon nanotube bundles self-assembled in double helix microstructures.
Cervantes-Sodi F, et al.
Carbon, 50(10), 3688-3693 (2012)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Jaakko Akola et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(25), 10129-10134 (2013-06-01)
Glass formation in the CaO-Al2O3 system represents an important phenomenon because it does not contain typical network-forming cations. We have produced structural models of CaO-Al2O3 glasses using combined density functional theory-reverse Monte Carlo simulations and obtained structures that reproduce experiments