Merck
298298
Sigma-Aldrich
Praseodym(III)-chlorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Praseodymium trichloride, Praseodymium(3+) chloride, Trichloropraseodymium
About This Item
Lineare Formel:
PrCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
786 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)