298190
Cer(III)-chlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9%
Synonym(e):
Certrichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
AnhydroBeads™
Qualitätsniveau
Assay
99.9%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
848 °C (lit.)
Dichte
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)