297682
(R)-(−)-2-Amino-1-propanol
98%
Synonym(e):
D-Alaninol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]19/D −18°, neat
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.4493 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
Dichte
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
InChIKey
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?