A72405
2-Amino-1-Phenylethanol
98%
Synonym(e):
α-(Aminomethyl)-benzylalkohol, Phenylethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
160 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
SMILES String
NCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
InChIKey
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PNMT(5409)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)