Merck
238856
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Amino-2-propanol
98%
Synonym(e):
(−)-Isopropanolamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.11
Beilstein:
1718869
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −23.5°, c = 1 in methanol
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Selbstzündungstemp.
635 °F
Brechungsindex
n20/D 1.4482 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-26 °C (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
C[C@@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
InChIKey
HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)