Wichtige Dokumente
192171
DL-Alaninol
98%
Synonym(e):
(±)-2-Amino-1-propanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]/D +1.0 to −1.0°
Brechungsindex
n20/D 1.450 (lit.)
bp
173-176 °C (lit.)
Dichte
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CC(N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3
InChIKey
BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine
- diastereomers of DL-β-amino alcohols
- enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine
- (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?