Wichtige Dokumente
297666
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1nccnc1CC(C)C
InChI
1S/C9H14N2O/c1-7(2)6-8-9(12-3)11-5-4-10-8/h4-5,7H,6H2,1-3H3
InChIKey
UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?