Wichtige Dokumente
293458
Pentachlorcyclopropan
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.5169 (lit.)
bp
55-56 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClC1C(Cl)(Cl)C1(Cl)Cl
InChI
1S/C3HCl5/c4-1-2(5,6)3(1,7)8/h1H
InChIKey
IACJMSLMMMSESC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- tetrachlorocyclopropene via reaction with 18M aqueous KOH at 80-85°C
- substituted phenyltrichlorocyclopropene derivatives
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)