Wichtige Dokumente
289744
Cerium(IV)-oxid, Dispersion -Lösung
20 wt. % colloidal dispersion in 2.5% acetic acid, 30-50 nm avg. part. size
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
dispersion
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Durchschnittliche Teilgröße
30-50 nm
pH-Wert
~2.7
Viskosität
10 cP(lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
InChIKey
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?