Wichtige Dokumente
N10209
9-Nitroanthracen
93%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
93%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
141-144 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
InChIKey
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)