Alle Fotos(1)
Key Documents
8.20903
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic anhydride
for synthesis
Synonym(e):
3-Nitrophthalic anhydride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H3NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
211-373-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H3NO5/c10-7-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)8(11)14-7/h1-3H
InChIKey
ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 95.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 160 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 164 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable