Wichtige Dokumente
B4600
1,2,4-Benzoltri-Carboxylsäure-Anhydrid
97%
Synonym(e):
Trimellitsäureanhydrid, Benzol-1,2,4-tricarbonsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
solid
Expl.-Gr.
7 %
mp (Schmelzpunkt)
163-166 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
440.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
227 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?