Wichtige Dokumente
275719
4-Ethoxyacetophenon
98%
Synonym(e):
4′-ethoxy acetophenone
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
268-269 °C/758 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-39 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?