Merck
274585
Sigma-Aldrich
Methyltrimethylsilyldimethylketenacetal
95%
Synonym(e):
1-Methoxy-2-methyl-1-trimethylsiloxy-propen, (1-Methoxy-2-methyl-1-propenyloxy)-trimethylsilan, Dimethylketen-methyl-tri-methylsilylacetal, MTDA
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=C(OCH3)OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.31
Beilstein:
1362893
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
35 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO\C(O[Si](C)(C)C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Group-transfer polymerization catalyst or initiator. Versatile reagent used in conjugate addition and aldol reactions.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of the American Chemical Society, 116, 4131-4131 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 5239-5239 (1994)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45, 2514-2514 (2007)
Aldrichimica Acta, 17, 41-41 (1984)
Polymer Journal, 26, 169-169 (1994)