Merck
272477
Sigma-Aldrich
3-Brompropionaldehyddimethylacetal
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH2CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
bromo
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(CCBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Bromopropionaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of spiro cyclobutanones.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Radical cyclization?fragmentation of ω-haloalkyl cyclobutanones: a modular approach to medium-sized carbocycles.
Oh HS and Cha JK.
Tetrahedron Asymmetry, 14(19), 2911-2917 (2003)