Wichtige Dokumente
242500
2-Brom-1,1-dimethoxyethan
97%
Synonym(e):
Bromacetaldehyd-dimethylacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Enthält
0.2% potassium carbonate as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
148-150 °C (lit.)
Dichte
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
bromo
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(CBr)OC
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F
Flammpunkt (°C)
53 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?