Wichtige Dokumente
270822
Di-tert-butylacetylendicarboxylat
98%
Synonym(e):
2-Butindisäure-di-tert.-butylester, Di-tert.-butyl-acetylendicarboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
80-82 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-37 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C#CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H18O4/c1-11(2,3)15-9(13)7-8-10(14)16-12(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
FBCRUXRGQFLOMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?