Wichtige Dokumente
254487
Malonsäure-di-tert.-butylester
98%
Synonym(e):
1,3-Bis(1,1-dimethylethyl) propanedioate, 1,3-Di-tert-butyl propanedioate, Bis(1,1-dimethylethyl) malonate, di-tert-butyl propanedioate, tert-Butyl malonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−7-−6 °C (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChIKey
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?