Wichtige Dokumente
264679
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-acetaldehyd
technical grade, 80%
Synonym(e):
β-Homocyclocitral
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
80%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- (±)-Aeginetolide by oxidation in the presence of meta-chloroperoxybenzoic acid (m-CPBA).
- (±)-Dihydroactinidiolide (a C11-terpenic lactone) via dehydration of key intermediate aeginetolide.
It can also be used as a key intermediate to synthesize drimane-related sesquiterpenes and substituted retinoic acid analogs.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?