Merck
W347418
Sigma-Aldrich
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-acetaldehyd
≥75%
Synonym(e):
β-Homocyclocitral
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.26
FEMA-Nummer:
3474
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10338
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.112
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥75%
Verunreinigungen
≤20% β-cyclocitral
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
oily; woody; cooling; camphoraceous; fruity
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)