Wichtige Dokumente
262277
Nickel(II)-sulfamat Tetrahydrat
98%
Synonym(e):
Nickel sulfamate tetrahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.O.O.O.[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3NO3S.Ni.4H2O/c2*1-5(2,3)4;;;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
TXRHHNYLWVQULI-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?