Wichtige Dokumente
259101
Bis(2-diphenylphosphinethyl)phenylphosphin
97%
Synonym(e):
Triphos
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
130-132 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C34H33P3/c1-6-16-30(17-7-1)35(26-28-36(31-18-8-2-9-19-31)32-20-10-3-11-21-32)27-29-37(33-22-12-4-13-23-33)34-24-14-5-15-25-34/h1-25H,26-29H2
InChIKey
AXVOAMVQOCBPQT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?