251739
3-Allyloxy-1,2-propandiol
99%
Synonym(e):
Glycerin 1-allylether, Glycerin-α-monoallylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
142 °C/28 mmHg (lit.)
Dichte
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC(O)COCC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-3-9-5-6(8)4-7/h2,6-8H,1,3-5H2
InChIKey
PAKCOSURAUIXFG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?