Wichtige Dokumente
63846
2-Mercaptopyridin N-Oxid Natriumsalz -Lösung
~40% in H2O, very deep brown
Synonym(e):
1-Hydroxy-2-pyridinthion Natriumsalz, 2-Pyridinthiol-1-oxid Natriumsalz, Pyrithion Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
~40% in H2O
Farbe
very deep brown
SMILES String
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
InChIKey
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?