8.00259
Allyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
Synonym(e):
Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Glycidyl allyl ether, 1-(Allyloxy)-2,3-epoxypropane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
2.6 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
264 °C
Wirksamkeit
922 mg/kg LD50, oral (Rat)
2550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
154 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-100 °C
Übergangstemp.
flash point 45 °C
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
InChIKey
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.969
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup