Wichtige Dokumente
248983
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure
99%
Synonym(e):
O-Methyl-L-mandelsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]17/D +150°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
phenyl
SMILES String
CO[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m0/s1
InChIKey
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Anwendung
- Acyclonucleoside phosphonates structural analogs of adefovir
- Labeled discodermolide for studying binding to tubulin
- 10-Isocyano-4-cadinene used for antifouling activity
Reactant involved in studies of immunostimulating chromanones gonytolides A-C
Reactant involved in:
- Hydroxylations and epoxidations
- Hydrogenations
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?