Wichtige Dokumente
248975
α-Methoxyphenyl-essigsäure
99%
Synonym(e):
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure, O-Methyl-DL-mandelsäure, MOPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
165 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
phenyl
SMILES String
COC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?