Wichtige Dokumente
245933
Valeriansäureanhydrid
97%
Synonym(e):
Pentansäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−56 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(=O)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H18O3/c1-3-5-7-9(11)13-10(12)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
DUCKXCGALKOSJF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Alkyl 9-nitrocamptothecin esters by the esterification reaction.
- Modified bismuth metal-organic frameworks (Bi-MOFs).
- O-acylated chitosan nanofibers (CSNFs) for potential usage in biomaterials and food packaging.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?