Wichtige Dokumente
W527211
Buttersäureanhydrid
98%
Synonym(e):
Butanoic anhydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.45 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 79.5 °C)
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
535 °F
Expl.-Gr.
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75-−66 °C (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
butter
SMILES String
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?