Wichtige Dokumente
143502
Trimethylessigsäureanhydrid
99%
Synonym(e):
Pivalinsäureanhydrid, 2,2-Dimethyl-propionsäure-anhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- in solid-phase oligonucleotide synthesis
- in kinetic resolution of racemic 2-hydroxy-γ-butyrolactones with diphenylacetic acid
- as acylation and esterification reagent for anilines
- as acylation and esterification reagent for phenols
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
162.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?