Wichtige Dokumente
194530
Hexansäureanhydrid
97%
Synonym(e):
Hexansäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
SMILES String
CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O3/c1-3-5-7-9-11(13)15-12(14)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- green synthesis of esters of acyclovir (acyclovir prodrugs)
- preparation of hexanoyl-modified chitosan nanoparticles
- preparation of chitosan-based polymeric surfactants via N-acylation of chitosans
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?