Wichtige Dokumente
E16856
Ethylchloracetat
99%
Synonym(e):
(Ethoxycarbonyl)methyl chloride, 2-Chloroacetic acid ethyl ester, Chloroacetic acid ethyl ester, Ethyl α-chloroacetate, Ethyl 2-chloroacetate, Ethyl 2-monochloroacetate, Ethyl chloracetate, Ethyl chloroethanoate, Ethyl monochloracetate, Ethyl monochloroacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
10 mmHg ( 38 °C)
3.3 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−26 °C (lit.)
Dichte
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChIKey
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?