Merck
513059
Sigma-Aldrich
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetat
95%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H2COCH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C14H18O6/c1-5-20-13(16)8-10(15)9-6-11(17-2)14(19-4)12(7-9)18-3/h6-7H,5,8H2,1-4H3
InChIKey
VEYNISLTHXQSGU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 327-327 (2014)
Ethyl 3, 4, 5-Trimethoxybenzoylacetate.
Anderson Jr AG and Greef HF.
Journal of the American Chemical Society, 74(11), 2923-2923 (1952)