Wichtige Dokumente
244996
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0)
Ni 4-7 % (approx.)
Synonym(e):
Nickel-tetrakis-(triphenylphosphin)
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Ni, 4-7% (approx.)
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
SMILES String
[Ni].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChIKey
KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?