Merck
Nickelkatalysatoren
Symbol für Nickel im Periodensystem der Elemente
Die Nickelkatalyse spielt eine zentrale Rolle bei vielen synthetischen Umwandlungen, angefangen bei Kreuzkupplungsreaktionen, bei denen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen gebildet werden, bis hin zur Reduktion von elektronenreichen Kohlenstoffbindungen mit Raney-Nickel-Katalysatoren. Diese Nickelkatalysatoren umfassen eine Reihe von Oxidationsstufen: Nickel (0), Nickel (II), Nickel (III) und Nickel (IV). Unmittelbar verfügbare Ni-Katalysatoren sind Aluminium-Nickel-Legierungen (Al Ni), Ammonium-Nickel-Hydrate, Ni(COD), Ni-Halogenide (Chloride, Bromide, Fluoride und Iodide), Ni-Cyclopentadienyle, Nickelmetall, Nickel-Acacs und Raney-Nickel-Katalysatoren, die Produkte von W.R. Grace and Company sind.