Wichtige Dokumente
238007
Kaliumhexafluorantimonat(V)
99%
Synonym(e):
Potassium antimony fluoride, Potassium hexafluorostibanuide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: antimony
bp
1505 °C/1 atm (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
846 °C (lit.)
SMILES String
[K+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.K.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChIKey
LQKKGPUEJBHVHZ-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?