Wichtige Dokumente
237981
Natriumhexafluorantimonat(V)
technical grade
Synonym(e):
Sodium hexafluoroantimonate(1-), Sodium hexafluorostibanuide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: antimony
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
Dichte
3.375 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Na.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChIKey
HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?