Wichtige Dokumente
135097
Triphenylantimon(V)-dichlorid
99%
Synonym(e):
Dichlorotriphenylantimon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: antimony
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Sb](Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2ClH.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;;/h3*1-5H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Regioselective cycloaddition of aziridines with heterocumulenes
- Reaction of epoxides with carbon dioxide
Reactant for synthesis of:
- Tetraphenylantimony compounds with arylcarbonyloxy moieties
- Symmetrical 24-membered macrocyclic organoantimony(V) complexes
Reactant for oxidation and Suzuki-type cross couplings
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?