Wichtige Dokumente
226750
4′-Ethylacetophenon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5293 (lit.)
bp
125 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20.6 °C (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CCc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
NODGRWCMFMEGJH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)