Wichtige Dokumente
233633
4-Ethylbenzaldehyd
98%
Synonym(e):
p-Ethylbenzaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(CC)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?