Wichtige Dokumente
226424
2-(Methylthio)ethanol
99%
Synonym(e):
2-Hydroxyethyl-methylsulfid, 2-Methylmercapto-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4930 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
thioether
SMILES String
CSCCO
InChI
1S/C3H8OS/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?