220418
Aluminiumisopropoxid
≥98%
Synonym(e):
AIP, Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid, Aluminiumtriisopropoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
128-133 °C (lit.)
Dichte
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChIKey
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a precursor to synthesize alumina nanoparticles and multimetallic oxides via sol-gel processing.
- As a catalyst for various organic transformations such as Meerwein–Ponndorf–Verley–Oppenauer (MPVO) reactions and ring-opening polymerization of lactides and lactones.
- As coating material to fabricate electrodes for lithium-ion batteries toenhance cycling stability and performance.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?